Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Minerals, (CRM), Supelco®
Minerals, (CRM), Supelco®
Minerals, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1041-1KT
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expand image
Minerals, (CRM), Supelco®
Catalog # QC1041-1KT
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1 KIT
Beskrivning:
Minerals
Typ:
Certified reference material
Specifikationer
Om denna produkt
Product Details
Product Details