Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Trace metals - sewage amended soil, (CRM), Supelco®
Trace metals - sewage amended soil, (CRM), Supelco®
Trace metals - sewage amended soil, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM005-50G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Trace metals - sewage amended soil, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM005-50G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
50 g
Beskrivning:
Trace Metals - Sewage Amended Soil
Pk Info:
Pkg of 50 g
Typ:
Certified reference material