Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Nutrients - clay soil, (CRM), Supelco®
Nutrients - clay soil, (CRM), Supelco®
Nutrients - clay soil, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM090-100G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Nutrients - clay soil, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM090-100G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
100 g
Beskrivning:
Nutrients - Clay Soil
Pk Info:
Pkg of 100 g