Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Standarder för miljöanalys
Anions - Loamy sand 1, (CRM), Supelco®
Anions - Loamy sand 1, (CRM), Supelco®
Anions - Loamy sand 1, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM702-50G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Anions - Loamy sand 1, (CRM), Supelco®
Katalog # CRM702-50G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
50 g
Beskrivning:
Anions - Loamy Sand 1
Pk Info:
Pkg of 50 g
Typ:
Certified reference material