Orders LinkContactUsLinkComponent
Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Thymol solution, 2000 µg/ml in methanol, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
Katalog # CRM40188
Leverantör:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Katalog # CRM40188
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Thymol solution
Thymol solution, 2000 µg/ml in methanol, Certified reference material, Ampule of 1 ml, 1 mL
CAS-nummer:  
Price
1 390,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 mL
Produktdetaljer och dokument
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    2000 µg/ml in methanol
  • Förp.:
    1 mL
  • Standard:
    Certified reference material
  • Beskrivning:
    Thymol solution
  • Pk Info:
    Ampule of 1 ml
  • Förvaringsförhållanden:
    2…8 °C
  • Faroklassbeskrivning:
    H225 - H301 + H311 + H331 - H370
  • Cat. No.:
    CRM40188
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • CAS-nr:
    89-83-8
  • Flampunkt:
    9,7 °C - Closed cup
  • Molekylvikt:
    150,22
  • Shipping conditions:
    WICE