Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Organic Standards
Pharmaceutical secondary standard, Propylene glycol, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, Propylene glycol, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, Propylene glycol, (CRM), Supelco®
Katalog # PHR1051-1.5G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Expandera bilden
Pharmaceutical secondary standard, Propylene glycol, (CRM), Supelco®
Katalog # PHR1051-1.5G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
Förp.:
1,5 g
CAS-nr:
57-55-6
Beskrivning:
Propylene glycol
Benämning:
Propylene glycol
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation