Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Standarder
Organic Standards
Pharmaceutical secondary standard, Cyanocobalamin, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, Cyanocobalamin, (CRM), Supelco®
Pharmaceutical secondary standard, Cyanocobalamin, (CRM), Supelco®
Katalog # PHR1234-1G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Certifikat
Expandera bilden
Pharmaceutical secondary standard, Cyanocobalamin, (CRM), Supelco®
Katalog # PHR1234-1G
Leverantör:
Merck
CAS-nummer:
Certifikat
Specifikationer
Förp.:
1 g
CAS-nr:
68-19-9
Beskrivning:
Cyanocobalamin
Benämning:
Cyanocobalamin
Specifikationer
Om denna produkt
Produktinformation
Dokumentation
Produktinformation
Dokumentation