ContactUsLinkComponent
Flat Bags
Flat Bags
Katalog # KWPA123045
undefined
Flat Bags
Katalog # KWPA123045
Specifikationer
  • Färg:
    Genomskinlig
  • Beskrivning:
    Flat bag, transparent
  • Mått:
    200×240 mm
  • Tjocklek:
    0,05 mm
  • Förp.:
    1.000
Specifikationer
Om denna produkt
Flat bag made from LDPE.
  • Suitable for cleanroom applications (ISO class 5)
  • LDPE grade for pharmaceutical applications