Orders LinkContactUsLinkComponent
Papain
—, 5 kg
  1.07144.5000
 :   Merck
Papain
  1.07144.5000
 :  Merck
 :  
Papain
—, 5 kg
 :  
1 * 5 kg
Bulk density: 800 kg/m³
Physical form: Fine powder
  • Förpackningstyp:
  • Förp.:
    5 kg
  • Förvaringsförhållanden:
    Store below +15 °C
  • Enzymnamn:
    Papain
  • Cat. No.:
    1.07144.5000
  • Form:
    Yellowish-brown
  • pH:
    4 - 7 (1 g/L, H₂O, 25 °C)
  • Enzymaktivitet:
    ≥30000 USP-U/mg (Casein, pH 6,0, 40 °C)