Lugol's iodine solution stabilised for Gram staining, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
:
Densitet:1,02 g/cm3 (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:Stabilised with polyvinylpyrrolidon (PVP)
Förvaringstemperatur:Omgivande
:1
Specifikationstestresultat
- Suitability for microscopy:passes test
- gram-positve microorganisms:blue-violet
- gram-negative microorganisms:pink to red
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummerMERC1.00567.1000_TDS_EN
Produktspecifikation
Merck The Color of Tissue Diagnostics
Produktlitteratur
msds_100567