ContactUsLinkComponent
Industrial gloves, uvex unipur 6639
Industrial gloves, uvex unipur 6639
Supplier:  UVEX
Certificates
undefined
Industrial gloves, uvex unipur 6639
Supplier:  UVEX
Specifications
  • Catalog No:
  • UVEX6024807
  • UVEX6024809
  • UVEX6024808
  • UVEX6024811
  • UVEX6024810
  • Modell:
  • 6639
  • 6639
  • 6639
  • 6639
  • 6639
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Polyamid
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2003 (4131)
  • EN 388:2003 (4131)
  • EN 388:2003 (4131)
  • EN 388:2003 (4131)
  • EN 388:2003 (4131)
Specifications