ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Leverantör:  UVEX
Certifikat
undefined
Chemical resistant gloves, u-chem 3300
Leverantör:  UVEX
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-5412
  • 112-5413
  • 112-5416
  • Modell:
  • 3300
  • 3300
  • 3300
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Fodermaterial:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Yta:
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Fully coated
  • Kragmodell:
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • Kraghandske
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT)
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
Specifikationer