Laboratory reactor systems, LR-2.ST the versatile
Product Details & Documents
Modular laboratory reactor for the optimisation and reproduction of various chemical reactions, mixing and homogenisation processes on a lab scale. The system is characterised by the agitator mounting, which allows a safe transfer of the higher motor torque.
- Suitable for vacuum operation
- Solvent- and temperature-resistant perfluoro elastomer (FFPM) seals meet the sample
- Infinitely variable speed
- Torque trend display for measuring changes in viscosity
- Microprocessor-controlled speed regulation, enables steady speed, also under load
- Removable WiCo (wireless controller) for remote and safe use in a fume hood
Microprocessor-controlled speed regulation enables steady speed (max. speed 290 min-1). ULTRA-TURRAX® dispersers, temperature sensors, flow breakers and other accessories can be attached to the open ports of the reactor cover.
: A hose adapter, lock coupling, and reactor vessel are available separately.
: System includes stand system, EUROSTAR 100 control laboratory stirrer with higher speed and no gear ranges, safety switch and reactor cover.
Specifikationer
- Beskrivning:Laboratory reactor system LR-2.ST the versatile
- Hastighetsområde:8 - 290 min⁻¹
- Cat. No.:IKAA20013293
- Vikt:25 kg
- B×D×H:460×430×1240 mm
- Användbar volym:500 - 2000 ml
- Vakuum:25 mbar
- Temperaturområde:RT*...230 °C
- Material i kontakt med mediet:Borosilicate glass, FFPM, PTFE, 1.4571 steel
- Max. viskositet:70000 mPas
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Sensor receptacle LR 2000.60, to install temperature sensors PT 100.25 and PT 100.5 , FFPM sealSensor receptacle LR 2000.60, to install temperature sensors PT 100.25 and PT 100.5 , FFPM sealIKAA2509300Sensor receptacle, LR 2000.60LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 225,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturstabilitetEffektTillgänglighetPrice
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- T 25 digital LR homogeniser, EU-plugT 25 digital LR homogeniser, EU-plugIKAA20008820Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 33 850,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Hose adapter, LT 5.27, stainless steel with FFKM seal, DN 9, house barb (13,5 mm diameter)Hose adapter, LT 5.27, stainless steel with FFKM seal, DN 9, house barb (13,5 mm diameter)IKAA20000880Hose adapter, LT 5.27LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 8 275,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörHastighetTillgänglighetPrice
- 431-2458S 25 KV - 25 GT 25 digital21,4 m/sLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 32 275,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Tube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmTube FKM, 2×1,5 m, M 16×1, −30...+180 °C, Ø 12 mmIKAA4569300-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 6 875,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Membrane vacuum pump, VACSTAR digitalMembrane vacuum pump, VACSTAR digitalIKAA20016236Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 37 750,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturstabilitetTillgänglighetPrice
- HRC 2 temperature controlHRC 2 temperature controlIKAA25004524HRC 2 control0,05±KLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Shaft receptacle LR 2000.40, to install dispersing elements S 25 KV and flow breaker LR 2000.21, FFPM sealShaft receptacle LR 2000.40, to install dispersing elements S 25 KV and flow breaker LR 2000.21, FFPM sealIKAA2509200Shaft receptacle, LR 2000.40LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 9 100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Anchor stirrer LR 2000.10, stainless steel with PTFE scraperAnchor stirrer LR 2000.10, stainless steel with PTFE scraperIKAA2508400Anchor stirrer, LR 2000.10LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 22 350,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Hose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mmHose set includes M 16×1 connection, PUR 90 °C, Ø 12 mmIKAA10011654-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 2 275,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTillgänglighetPrice
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Reactor vessel LR 2000.1, 3.3 borosilicate glass, double-walled, with quick-action connectors, 2000 mlReactor vessel LR 2000.1, 3.3 borosilicate glass, double-walled, with quick-action connectors, 2000 mlIKAA2508300Reactor vessel, LR 2000.1LR-2.ST, LR 2000 VLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Tube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mmTube FKM, 2×1,5 m, −30...+180 °C, Ø 8 mmIKAA4569200-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 225,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturområdeViskositetTillgänglighetPrice
- IKAA20003518Heating fluid+20...+200 °C50 mm²/sLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 9 kg - 7 900,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Anchor stirrer LR 2000.11, stainless steel with flow boringsAnchor stirrer LR 2000.11, stainless steel with flow boringsIKAA2509500Anchor stirrer, LR 2000.11LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 10 450,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Reactor vessel, LR 2000,4, double-walled with bottom outlet valveReactor vessel, LR 2000,4, double-walled with bottom outlet valveIKAA3064900LR 2000.4Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturstabilitetEffektTillgänglighetPrice
- 441-0409HBC 5 basic±0,02 K2,5 kWLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 50 525,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Coated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °CCoated metal hoses, length 1 m, max. teperature 300 °CIKAA2606700Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 17 800,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturstabilitetEffektTillgänglighetPrice
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryLabworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryIKAA20017366All configurations with any number of devices can be controlled at the same timeLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #VolymTillgänglighetPrice
- T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®, connectivity: Micro-USB, motor type brushless DC, 300 W motor output, EU plug typeT 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX®, connectivity: Micro-USB, motor type brushless DC, 300 W motor output, EU plug type431-03140,001 - 2 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 32 575,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Flow breaker LR 2000.20, stainless steelFlow breaker LR 2000.20, stainless steelIKAA2508500Flow beaker, LR 2000.20LR-2.ST, LR 2000 VLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 10 275,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörHastighetTillgänglighetPrice
- 431-2461S 25 KV - 25 FT 25 digital22,6 m/sLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 33 875,00 kr
Produktinformation
- Katalog #VolymTillgänglighetPrice
- T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®, connectivity: Micro-USB, timer, temperature, motor type brushless DC, 400 W motor output, EU plug typeT 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®, connectivity: Micro-USB, timer, temperature, motor type brushless DC, 400 W motor output, EU plug typeIKAA250025000,001 - 2 LLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 40 125,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturområdeViskositetTillgänglighetPrice
- IKAA20003520Heating fluid+20...+200 °C50 mm²/sLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 kg - 7 525,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Reactor vessel LR 2000.2, 3.3 borosilicate glass, double-walled, with quick-action connectors and bottom discharge valve, 2000 mlReactor vessel LR 2000.2, 3.3 borosilicate glass, double-walled, with quick-action connectors and bottom discharge valve, 2000 mlIKAA2509600Reactor vessel, LR 2000.2LR 2000 PLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Reactor vessel LR 2.1, 3.3 borosilicate glass, single-walled, 2000 mlReactor vessel LR 2.1, 3.3 borosilicate glass, single-walled, 2000 mlIKAA3070000Reactor vessel, LR 2.1LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 12 875,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturområdeViskositetTillgänglighetPrice
- IKAA20003521Heating fluid+20...+200 °C50 mm²/sLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 10 kg - 8 400,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TillgänglighetPrice
- Vacuum pump, MVP 10 basicVacuum pump, MVP 10 basicIKAA3980000Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 26 225,00 kr
Produktinformation
- Katalog #FörTillgänglighetPrice
- Temperature control hose, 1,6 mTemperature control hose, 1,6 mIKAA20113271-Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 11 950,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypFörTillgänglighetPrice
- Lock coupling, LT 5.26, stainless steel with FFKM seal, DN 9Lock coupling, LT 5.26, stainless steel with FFKM seal, DN 9IKAA20000879Lock coupling, LT 5.26LR-2.STLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 5 675,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TypTemperaturstabilitetEffektTillgänglighetPrice
Produktinformation
- Katalog #TypTillgänglighetPrice
- 462-0592HBR 4 control, EU-plugLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 61 475,00 kr