ContactUsLinkComponent
Kiselgel, BAKER ANALYZED® 80-200 nät, J.T.Baker®
Kiselgel, BAKER ANALYZED® 80-200 nät, J.T.Baker®
Catalog # 3404-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Kiselgel, BAKER ANALYZED® 80-200 nät, J.T.Baker®
Catalog # 3404-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Vid hals, brun glasflaska
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifications
Specification Test Results
  • undefined:
    ≤ 13 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.08 g/mol
Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1710 °C
Density:2,10 kg/m³
Storage Temperature:Omgivande
REACH:01-2119379499-16
CAS Number:63231-67-4
 :7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232