Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, PFA
Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, Vit, 127 mm
Katalog # ENTEC20-0215
Leverantör:   ENTEGRIS
Forceps, PFA
Katalog # ENTEC20-0215
Leverantör:  ENTEGRIS
Forceps, PFA
Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size, Vit, 127 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 4 Items
Product Details & Documents
PFA, white.
  • Straight forceps for substrate handling
  • Extra heavy for much stronger grip at ends
Packaging: Packaged in protective cases.
Specifikationer
  • Typ:
    Straight, rounded tip, 1,5 mm tip size
  • Färg:
    Vit
  • Längd:
    127 mm