ContactUsLinkComponent
Fosmidomycin sodium salt
Fosmidomycin sodium salt
Catalog # MOLE11512216-10MG
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Fosmidomycin sodium salt
Catalog # MOLE11512216-10MG
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förp.:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Specifications
About this item
 :
 :205.1 g/mol
CAS Number:66508-37-0
Formula:C₄H₉NO₅P·Na