Orders LinkContactUsLinkComponent
Stereo microscope
Stereo microscope, Binocular
Katalog # ESCH33213
Leverantör:   ESCHENBACH OPTIK
Stereo microscope
Katalog # ESCH33213
Leverantör:  ESCHENBACH OPTIK
Stereo microscope
Stereo microscope
Stereo microscope, Binocular
Price
11 525,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Binocular stereo microscope with LED illumination.
  • Transmitted illumination
  • Robust metal stand
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Stereo microscope
  • Typ:
    Binocular
  • Cat. No.:
    ESCH33213
  • Interpupillär justering:
    54 - 74 mm
  • Förstoring:
    10× - 20×
  • Fokussystem:
    Coarse focus knobs
  • Huvud:
    45° lutning, vridbart 360°
  • Arbetsavstånd:
    Max. 84 mm
  • W×D×H:
    600×400×300 mm
  • Belysning:
    Transmitted illumination (LED)