ContactUsLinkComponent
Injection vials
Injection vials
Katalog # SCERG51003000F0U2
Leverantör:  DWK Life Sciences
undefined
Injection vials
Katalog # SCERG51003000F0U2
Leverantör:  DWK Life Sciences
Specifikationer
  • Med lock:
    Nej
  • Diam×H:
    30×100 mm
  • Kapacitet:
    50,00 ml
  • Seq:
    02
  • Förp.:
    1.000