Orders LinkContactUsLinkComponent
Mill, XRD-Mill McCrone
Leverantör:   Retsch GmbH
Mill, XRD-Mill McCrone
Leverantör:  Retsch GmbH
Certificates
Mill, XRD-Mill McCrone
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
XRD-mill is developed for the preparation of samples for subsequent X-ray diffraction (XRD).
  • Quiet operation and maintenance free
  • Crystal lattice preserved during grinding operation
  • Very narrow and reproducible particle size distribution
  • Suitable for dry and wet grinding
  • Easy to clean
  • Adjustable grinding power (four steps)
Mill is used for applications in geology, chemistry, mineralogy, materials science and quality control.
Grinding vessel consists of a 125 ml capacity polypropylene jar fitted with a screw capped gasket less polyethylene closure. The jar is filled with an ordered array of 48 identical cylindrical grinding elements, available in agate, zirconium oxide or corundum. The grinding time for optimum micronisation is between 3 and 30 minutes. A typical sample volume is between 2 and 4 ml.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • RETS20.770.0001
  • RETS20.770.1001
  • Modell:
  • XRD-mill McCrone
  • XRD-mill McCrone
  • Slutlig finhet:
  • <1 µm
  • <1 µm
  • Materialmatningsstorlek:
  • <0,5 mm
  • <0,5 mm
  • Drivenhet:
  • DC-motor
  • DC-motor
  • Malningsburk, volym:
  • 125 ml
  • 125 ml
  • Inställning av malningstid:
  • 3 - 30 min
  • 3 - 30 min
  • Effekt:
  • 100 W
  • 100 W
  • Strömförsörjning:
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • 220 - 240 V, 50/60 Hz
  • Kolvhastighet:
  • 1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
  • 1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
  • B×D×H:
  • 205×520×155 mm
  • 205×520×155 mm
  • Vikt:
  • ~19 kg
  • ~19 kg
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Tillgänglighet
    Price
  • RETS20.770.0001
    Mill, XRD-Mill McCrone, with grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Mill, XRD-Mill McCrone, with grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RETS20.770.0001
    Modell
    XRD-mill McCrone
    Slutlig finhet
    <1 µm
    Materialmatningsstorlek
    <0,5 mm
    Drivenhet
    DC-motor
    Malningsburk, volym
    125 ml
    Inställning av malningstid
    3 - 30 min
    Effekt
    100 W
    Strömförsörjning
    220 - 240 V, 50/60 Hz
    Kolvhastighet
    1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
    B×D×H
    205×520×155 mm
    Vikt
    ~19 kg
  • RETS20.770.1001
    Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Mill, XRD-Mill McCrone, complete, with 2 agate grinding sets (with 50 grinding elements), grinding jars with PP screw top lid (2), pouring lid (1), and loading device (1)
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    RETS20.770.1001
    Modell
    XRD-mill McCrone
    Slutlig finhet
    <1 µm
    Materialmatningsstorlek
    <0,5 mm
    Drivenhet
    DC-motor
    Malningsburk, volym
    125 ml
    Inställning av malningstid
    3 - 30 min
    Effekt
    100 W
    Strömförsörjning
    220 - 240 V, 50/60 Hz
    Kolvhastighet
    1050; 1200; 1350; 1500 min⁻¹
    B×D×H
    205×520×155 mm
    Vikt
    ~19 kg
Grinding elements
Produktinformation
  • Katalog #
    För användning med
    Beskrivning
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • XRD-Mill McCrone
    Grinding elements set, with 50 grinding elements
    Agat
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 36 750,00 kr
    36 750,00 kr
    1 * 1 Items
       36 750,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För användning med
    Beskrivning
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • XRD-Mill McCrone
    Grinding elements set, corundum, with 48 grinding elements
    Aluminiumlegering
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 400,00 kr
    9 400,00 kr
    1 * 1 Items
       9 400,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För användning med
    Beskrivning
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • XRD-Mill McCrone
    Grinding elements, 2 pieces
    Tungstenkarbid
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2 Items
    1 * 2 Items - 5 825,00 kr
    5 825,00 kr
    1 * 2 Items
       5 825,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    För användning med
    Beskrivning
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • XRD-Mill McCrone
    Grinding elements set, with 48 grinding elements
    Zirkoniumoxid
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 400,00 kr
    7 400,00 kr
    1 * 1 Items
       7 400,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Pouring lid
    Pouring lid
    RETS03.462.0357
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 785,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Loading device
    Loading device
    RETS03.486.0007
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 3 250,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, sieve (500 µm) and a brush)
    Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, sieve (500 µm) and a brush)
    RETS22.460.0001
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 19 225,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tillgänglighet
    Price
  • Grinding jar with screw top lid
    Grinding jar with screw top lid
    RETS01.462.0356
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 2 275,00 kr