Clelandreagens ≥99.4%, OmniPur® Calbiochem®, Millipore®
Katalog # 3870-25GM
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- A (0.02 M in water):≤0.05 AU
- Assay (-SH content):≥99.4%
- DNAse:None Detected
- Infrared Spectrum:Conforms to Standard
- Loss on Drying:≤0.5%
- Melting Point:39 - 43 °C
- Protease:None Detected
- RNAse:None Detected
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:154.25 g/mol
:GHS07
Förvaringstemperatur:Frys
CAS-nummer:3483-12-3
:27565-41-9
Formel:C₄H₁₀O₂S₂
MDL-nummer:MFCD00004877