Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrisk lösning
Katalog # APPC182651.1611
Leverantör: PanReac AppliChem
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1.000 mL
- Seq:2865
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer at 20 °C:0.999 - 1.001
- Traceability:NIST
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:158.03 g/mol
EINECS:231-760-3
FN:3214
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
:GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364