ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrisk lösning
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrisk lösning
Katalog # APPC182651.1611
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5N) volumetrisk lösning
Katalog # APPC182651.1611
Leverantör:  PanReac AppliChem
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1.000 mL
  • Seq:
    2865
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Titer at 20 °C:
    0.999 - 1.001
  • Traceability:
    NIST
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :158.03 g/mol
EINECS:231-760-3
FN:3214
ADR:5.1,II
 :GHS03
 :GHS07
 :GHS09
CAS-nummer:7722-64-7
Formel:KMnO₄
MDL-nummer:MFCD00011364