ContactUsLinkComponent
Självhäftande plattförsegling och ultragenomskinliga lockremsor för qPCR
Självhäftande plattförsegling och ultragenomskinliga lockremsor för qPCR
Katalog # 732-0081
undefined
Självhäftande plattförsegling och ultragenomskinliga lockremsor för qPCR
Katalog # 732-0081
Specifikationer
  • Färg:
    Klar
  • Beskrivning:
    Ultragenomskinliga lockremsor, 8 per remsa
  • Seq:
    02
  • Förp.:
    120
Specifikationer
Om denna produkt
PP flat 8-cap strips designed for qPCR and other fluorescence applications.
  • Compatible with all Thermo Scientific™ 96-well PCR plates, as well as standard and low profile tube strips
  • Specially formulated ultra clear polypropylene enhances signal detection by minimising autoflourescence and maximising transmission
  • Highly polished flat surface provides an optically clear window to deliver maximum and consistent signal transmission, critical for accurate qPCR results