Paper, Alsiflex
Katalog # PERCN5376819
Leverantör: PerkinElmer
Specifikationer
- Färg:Vit
- Beskrivning:Alsiflex paper
- Förp.:5
Specifikationer
Om denna produkt
Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.