Orders LinkContactUsLinkComponent
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Swab applicators, microtip, CM502, 170 mm
Katalog # TEXWCM502
Leverantör:   Texwipe
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Katalog # TEXWCM502
Leverantör:  Texwipe
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Applicator swabs, Coventry™ microtips
Swab applicators, microtip, CM502, 170 mm
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 24 Items
Product Details & Documents
Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as a stylus or pick for areas with tight tolerances.
  • Low in extractables and low particulate levels
  • Compatible with most solvents, adhesives, coatings, and inks
  • Assembled without adhesives or glues
Used for dispensing and dispersing solvents, adhesives and primers.
 : *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Swab applicators, microtip, CM502
  • Längd:
    170 mm
  • Handtagbredd:
    3,3 mm
  • Cat. No.:
    TEXWCM502
  • Huvudlängd:
    15,8 mm
  • Topp, diameter:
    1,7 mm