ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Eurospher II, C18
 :  KNAUER
HPLC columns, Eurospher II, C18
 :  KNAUER
  • Catalog No:
  • KNAU15VE181E2J
  • KNAU25EE181E2J
  • KNAU25EE181ESJ
  • KNAU12DE181E2J
  • KNAU25WE181ESJ
  • KNAU15EE181ESJ
  • KNAU15VE181ESJ
  • Kolbelastning:
  • 16%
  • 16%
  • 16%
  • 16%
  • 16%
  • 16%
  • 16%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • pH område:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 320 ±20 m²/g
  • 320 ±20 m²/g
  • 350 m²/g
  • 320 ±20 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • Temperature limit:
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • Upto 40 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1