ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Showa 7555
Nitrile gloves, Showa 7555
Leverantör:  Showa
Certifikat
Nitrile gloves, Showa 7555
Leverantör:  Showa
Specifikationer
  • Catalog No:
  • BEST7555L
  • BEST7555M
  • BEST7555S
  • BEST7555XL
  • BEST7555XS
  • BEST7555XXL
  • Modell:
  • Showa 7555
  • Showa 7555
  • Showa 7555
  • Showa 7555
  • Showa 7555
  • Showa 7555
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Ej handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Engångs
  • Latex/latexfri:
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Latexfria
  • Pudrad/puderfri:
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Puderfria
  • Material:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Yta:
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Textured fingertips
  • Kragmodell:
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • Med rullad kant
  • EN standard:
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5
  • Godkända för livsmedelskontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer