ContactUsLinkComponent
Aktivt kol, pulver, DARCO® -100 mesh, Fluka™
Aktivt kol, pulver, DARCO® -100 mesh, Fluka™
Katalog # 242276-1KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Aktivt kol, pulver, DARCO® -100 mesh, Fluka™
Katalog # 242276-1KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Drum with inliner
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Particle Size:
    −100 mesh
  • Appearance:
    complying
  • Loss on drying (105°C):
    Max. 12 %
  • Methylene blue adsorption:
    Min. 15 g/100g
  • Water soluble matter:
    Max. 0.50 %
  • In acid soluble iron (Fe):
    Max. 200 ppm
  • Vapor Pressure:
    <0.1 mmHg ( 20 °C)
  • Resistivity:
    1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
  • Form:
    powder
  • Autoignition Temperature:
    842 °F
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :12.01 g/mol
Merck Index:13,01818
Smält Pt:3550 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-153-3
ADR:4.2,III
REACH:01-2119488894-16
CAS-nummer:7440-44-0
 :64365-11-3
Formel:C
MDL-nummer:MFCD00133992