Saltsyra concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M HCl (0.01 N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7647-01-0
:
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324
Kokande Pt:100 °C
Smält Pt:0 °C
Densitet:1,0 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:1789
ADR:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
Specifikationstestresultat
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective