Saltsyra 0.1 M HCl (0.1N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
:7647-01-0
:
:HCl
:MFCD00011324
:100 °C (1,013 hPa)
:1,000 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:231-791-2
:1789
:8,III
:36.46 g/mol
:GHS05
- Factor:0.999 - 1.001
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective