Mercury(II) nitrate 0.05 M Hg(NO3)2 (0.1N) ≥99.5% volumetrisk lösning, for chloride determination, Fluka™
Katalog # 34292-1L
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Factor:0.995 - 1.005
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:324.60 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
FN:2024
ADR:6.1,III
:GHS08
:GHS06
CAS-nummer:10045-94-0
Formel:HgN₂O₆
MDL-nummer:MFCD00011038