Bromtymolblått lösning i etanol acid-base indicator, Fluka™
32822-100ML
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
- Test of sensitivity:complying
- Change range (pH 5,8-7,4):complying
:
:38 °C
:Omgivande
:1170
:3,III
:624.39 g/mol
:GHS07
:GHS02
:76-59-5
:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
:MFCD00005872