ContactUsLinkComponent
Natriumhypoklorit ∼10% (RT) i vattenlösning, Purum, Fluka™
Natriumhypoklorit ∼10% (RT) i vattenlösning, Purum, Fluka™
  • Assay of active chlorine:
    8.0 - 15.0 %
  • pH (direct):
    11.5 - 13.5
  • Density (D 20/4):
    1.21 - 1.26