Kaliumhydroxid ≥86%, pellets, Puriss. p.a., Fluka™
Katalog # 60370-25KG
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Fiberboard box
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 86 %
- Assay of K₂CO₃:Max. 0.6 %
- Silver (Ag):Max. 0.0005 %
- Aluminium (Al):Max. 0.0005 %
- Barium (Ba):Max. 0.0005 %
- Bismuth (Bi):Max. 0.0005 %
- Calcium (Ca):Max. 0.001 %
- Cadmium (Cd):Max. 0.0005 %
- Cobalt (Co):Max. 0.0005 %
- Chromium (Cr):Max. 0.0005 %
- Copper (Cu):Max. 0.0005 %
- Iron (Fe):Max. 0.0005 %
- Mercury (Hg):Max. 0.00001 %
- Lithium (Li):Max. 0.0005 %
- Magnesium (Mg):Max. 0.0005 %
- Manganese (Mn):Max. 0.0005 %
- Molybdenum (Mo):Max. 0.0005 %
- Sodium (Na):Max. 0.5 %
- Nickel (Ni):Max. 0.0005 %
- Lead (Pb):Max. 0.0005 %
- Strontium (Sr):Max. 0.0005 %
- Zinc (Zn):Max. 0.0005 %
- Chloride (Cl):Max. 0.01 %
- Phosphate (PO₄):Max. 0.0005 %
- Silicate (as SiO₂):Max. 0.0005 %
- Sulfate (SO₄):Max. 0.01 %
- Total N:Max. 0.0005 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:56.11 g/mol
Merck Index:12,07806
Kokande Pt:1,327 °C (1.013 hPa)
Smält Pt:360 °C
Densitet:2,04 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1813
ADR:8,II
REACH:01-2119487136-33
:GHS07
:GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553