ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid ≥86%, pellets, Puriss. p.a., Fluka™
Kaliumhydroxid ≥86%, pellets, Puriss. p.a., Fluka™
Katalog # 60370-25KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Kaliumhydroxid ≥86%, pellets, Puriss. p.a., Fluka™
Katalog # 60370-25KG
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Fiberboard box
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 86 %
  • Assay of K₂CO₃:
    Max. 0.6 %
  • Silver (Ag):
    Max. 0.0005 %
  • Aluminium (Al):
    Max. 0.0005 %
  • Barium (Ba):
    Max. 0.0005 %
  • Bismuth (Bi):
    Max. 0.0005 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.001 %
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.0005 %
  • Cobalt (Co):
    Max. 0.0005 %
  • Chromium (Cr):
    Max. 0.0005 %
  • Copper (Cu):
    Max. 0.0005 %
  • Iron (Fe):
    Max. 0.0005 %
  • Mercury (Hg):
    Max. 0.00001 %
  • Lithium (Li):
    Max. 0.0005 %
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.0005 %
  • Manganese (Mn):
    Max. 0.0005 %
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.0005 %
  • Sodium (Na):
    Max. 0.5 %
  • Nickel (Ni):
    Max. 0.0005 %
  • Lead (Pb):
    Max. 0.0005 %
  • Strontium (Sr):
    Max. 0.0005 %
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.0005 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.01 %
  • Phosphate (PO₄):
    Max. 0.0005 %
  • Silicate (as SiO₂):
    Max. 0.0005 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.01 %
  • Total N:
    Max. 0.0005 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :56.11 g/mol
Merck Index:12,07806
Kokande Pt:1,327 °C (1.013 hPa)
Smält Pt:360 °C
Densitet:2,04 g/cm3 (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-181-3
FN:1813
ADR:8,II
REACH:01-2119487136-33
 :GHS07
 :GHS05
CAS-nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-nummer:MFCD00003553