ContactUsLinkComponent
Metyl-tert-butyleter ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Metyl-tert-butyleter ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Katalog # HONC443808-20L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Metyl-tert-butyleter ≥99.0% ACS, Riedel-de Haën™
Katalog # HONC443808-20L
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Steel drum
  • Förp.:
    20 L
  • Seq:
    5302
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (GC):
    min. 99.0 %
  • Non-volatile matter:
    max. 0.001 %
  • Water (Karl Fischer):
    max. 0.05 %
  • Peroxides (as H2O2):
    max. 1 ppm
  • APHA:
    max. 10
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :88.15 g/mol
Merck Index:13,06059
Kokande Pt:55,3 °C
Smält Pt:-109 °C
Smält Pt:–109 °C
Densitet:0,74 g/cm3
Flash Pt:-28 °C
Flash Pt:–28 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:216-653-1
FN:2398
ADR:3,II
 :GHS07
 :GHS02
CAS-nummer:1634-04-4
Formel:(CH₃)₃COCH₃
MDL-nummer:MFCD00008812