ContactUsLinkComponent
Pyridin ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus för HPLC, Riedel-de Haën™
  270407-1L
 :  
undefined
Pyridin ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus för HPLC, Riedel-de Haën™
  270407-1L
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • IR spectrum:
    complying
  • Assay (GC):
    Min. 99.90 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0004 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.05 %
  • Absorbance at 400 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 350 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 335 nm:
    Max. 0.02
  • Absorbance at 315 nm:
    Max. 0.15
  • Absorbance at 305 nm:
    Max. 1.0
  • Autoignition Temperature:
    899 °F
  • Explosion Limit:
    12.4 %
  • Refractive Index:
    n20/D 1.509 (lit.)
  • Vapor Pressure:
    10 mmHg ( 13.2 °C)
 :
 :13,08060
 :115 °C (1,013 hPa)
 :-42 °C
 :–42 °C
 :0,98 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :203-809-9
 :1282
 :3,II
 :79.1 g/mol
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS02
 :110-86-1
 :C₅H₅N
 :MFCD00011732