Kaliumnitrat ≥99.995%, TraceSELECT™ för spåranalys, Fluka™
Supplier: Honeywell Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:7757-79-1
:
Formula:KNO₃
MDL Number:MFCD00011409
:101.1 g/mol
Merck Index:13,07733
Melting Pt:334 °C
ADR:5.1,III
REACH:01-2119488224-35