ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat ≥99.0% ACS, Fluka™
Irriterande
Frätande
Oxiderande
Kaliumpermanganat ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
Certifikat
Irriterande
Frätande
Oxiderande
Kaliumpermanganat ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.2 %
  • Chloride, Chlorate (as Cl):
    Max. 0.005 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.02 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information