o-Xylen 98%, CHROMASOLV™ Plus för HPLC, Riedel-de Haën™
Katalog # 295884-1L
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay (GC):Min. 97.5 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0003 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.02 %
- Identity (IR):complying
- Absorbance at 350 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 325 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 300 nm:Max. 0.40
- Absorbance at 288 nm:Max. 1.00
- Autoignition Temperature:867 °F
- Vapor Pressure:16 mmHg ( 37.7 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:106.17 g/mol
Merck Index:12,10214
Kokande Pt:143-145 °C (1,013 hPa)
Kokande Pt:143…145 °C (1,013 hPa)
Smält Pt:-25 °C
Smält Pt:–25 °C
Densitet:0,88 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-422-2
FN:1307
ADR:3,III
:GHS07
:GHS08
:GHS02
CAS-nummer:95-47-6
Formel:C₈H₁₀
MDL-nummer:MFCD00008519