n-Pentan ≥99.0%, CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester, Riedel-de Haën™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:109-66-0
:
Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
MDL-nummer:MFCD00009498
:72.15 g/mol
Merck Index:13,07193
Kokande Pt:36…37 °C
Smält Pt:–131 °C
Densitet:0,631 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt:<–35 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-692-4
FN:1265
ADR:3,II
REACH:01-2119459286-30
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Specifikationstestresultat
- Refractive Index:n20/D 1.359
- Assay (GC):Min. 99.0 %
- Refractive index (n 20/D):1.357 - 1.360
- Isopentane (GC):Max. 1 %
- 2-methylpentane (GC):Max. 1 %
- High-boiling fraction:Max. 1 ppm
- Explosion Limit:~8.3 %
- Autoignition Temperature:500 °F