ContactUsLinkComponent
Etylacetat ≥99.7%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
Etylacetat ≥99.7%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
undefined
Etylacetat ≥99.7%, CHROMASOLV™ för HPLC, Riedel-de Haën™
Leverantör:  Honeywell Chemicals
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certifikat
Specifikationer
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Miljöcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (GC):
    Min. 99.7 %
  • Non-volatile matter:
    max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    max. 0.03 %
  • Free acid (as CH₃COOH):
    Max. 0.005 %
  • Absorbance at 400 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 300 nm:
    Max. 0.01
  • Absorbance at 270 nm:
    Max. 0.10
  • Absorbance at 260 nm:
    Max. 0.30
  • Absorbance at 255 nm:
    Max. 0.70
  • Refractive Index:
    n20/D 1.3720 (lit.)
Specifikationstestresultat
Relaterad information