ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ättiksyra 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 300652.1000
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ättiksyra 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 300652.1000
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :60.05 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-580-7
CAS-nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-nummer:MFCD00036152