Bariumklorid 0.1 mol/l (0.2N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 85496.230
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0,0998 -> 0,1002 mol/l
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:208.24 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:10361-37-2
Formel:BaCl₂
MDL-nummer:MFCD00003445