Jod 0.025 M (0.05 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 85805.260
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifications
Specification Test Results
- Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy):0,02488 --> 0,02512 mol/l
Specification Test Results
About this item
:
:253.81 g/mol
:GHS08
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355