ContactUsLinkComponent
Ättiksyra 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Ättiksyra 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 85803.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Ättiksyra 0.5 mol/L 0.5 N, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 85803.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):
    0.499 -> 0.501 mol/l
Specification Test Results
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152