Kaliumklorid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Catalog # 85809.290
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:74.55 g/mol
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360