Natriumhydroxid 8 mol/l (8 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Katalog # 89745.290
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Om denna produkt
:
:40 g/mol
:GHS05
CAS-nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-nummer:MFCD00003548