Aktivt kol, GPR RECTAPUR® för gasadsorption
:64365-11-3
:C
:MFCD00133992
:12.01 g/mol
:13,01818
:3550 °C
:2 g/cm³ (20 °C)
:231-153-3
:1362
:4.2,III
:01-2119488894-16
- Benzene adsorption:Min. 40 %
- Butane activity:Min. 31,5 %
- Hardness number:Min. 93
- Loss on drying:Max. 4 %
- Particle size >8 US MESH [2.36 mm]:Min. 95%