ContactUsLinkComponent
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Catalog # N151-05
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
undefined
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Catalog # N151-05
Leverantör:  Avantor
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (C₃H₂F₆0) (by GC, corrected for water):
    ≥99 %
  • Color (APHA):
    ≤10
  • Residue after Evaporation:
    ≤0.100 %
  • Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    ≤0.05 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:13,09598
Kokande Pt:59,1 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–96 °C
Densitet:1,492 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:>100 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:213-059-4
FN:1760
ADR:8,II
 :168.04 g/mol
 :GHS05
 :GHS07
CAS-nummer:920-66-1
Formel:C₃H₂F₆O
MDL-nummer:MFCD00011651