X-Gal staining kit
Katalog # OZBIGX10003
Leverantör: OZ BIOSCIENCES
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 KIT
- Seq:0075
Specifikationer
Om denna produkt
:
:408.63 g/mol
CAS-nummer:7240-90-6
Formel:CââHââ
BrClNOâ
MDL-nummer:MFCD00005666