ContactUsLinkComponent
X-Gal staining kit
X-Gal staining kit
Katalog # OZBIGX10003
Leverantör:  OZ BIOSCIENCES
CAS-nummer:  
X-Gal staining kit
Katalog # OZBIGX10003
Leverantör:  OZ BIOSCIENCES
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    1 KIT
  • Seq:
    0075
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :408.63 g/mol
CAS-nummer:7240-90-6
Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
MDL-nummer:MFCD00005666