ContactUsLinkComponent
Natriumazid 0,05% i vatten, Supelco®
Natriumazid 0,05% i vatten, Supelco®
Katalog # RTC000068-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Natriumazid 0,05% i vatten, Supelco®
Katalog # RTC000068-1L
Leverantör:  Merck
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :65.01 g/mol
CAS-nummer:26628-22-8
Formel:NaN₃
MDL-nummer:MFCD00003536